azotan chromu (III) nonahydrat ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
43182.22
43182.14
43182.06
43182.22EA
5560
PLN
43182.22
43182.14
43182.06
azotan chromu (III) nonahydrat ≥99.99% (metals basis)
azotan chromu (III) nonahydrat
Purity: 99.99% min
CAS No.: 7789-02-8
Molecular Formula: Cr(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 400.14 (238.01anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Purple
Odour: Odourless
Melting Point: 60°
Merck Reference: 14,2226
UN No.: 2720
MDL No.: MFCD00149659
Formuła:
CrN₃O₉·9H₂O MW: 400.15 g/mol Temp. topnienia: 60 Gęstość: 1.807 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149659 Numer CAS: 7789-02-8 Numer WE (dawny EINECS): 236-921-1 Jednostka: 2720 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,2226 |