azotan chromu (III) nonahydrat ≥98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98.5%
CAS No.: 7789-02-8
Molecular Formula: Cr(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 400.14 (238.01anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Purple
Odour: Odourless
Melting Point: 60°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,2226
UN No.: 2720
MDL No.: MFCD00149659
Catalyst, corrosion inhibitor, in textile printing
Formuła:
CrN₃O₉·9H₂O Temp. topnienia: 60 °C Gęstość: 1,807 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149659 Numer CAS: 7789-02-8 Numer WE (dawny EINECS): 236-921-1 Jednostka: 2720 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2226 |