Drukuj
Chlorek chromu(III) heksahydrat
Dostawca: Merck
Uwaga
1.02487.1000 1.02487.9050
1.02487.1000EA 605 PLN
1.02487.1000 1.02487.9050
Chlorek chromu(III) heksahydrat
Chlorek chromu(III) heksahydrat
Formuła: CrCl₃·6H₂O
Temp. topnienia: 85 °C
Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149660
Numer CAS: 10060-12-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02242