Chlorek chromu(III) heksahydrat ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 10060-12-5
Molecular Formula: CrCl3.6H2O
Formula Weight: 266.45 (158.35anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.76
Appearance: Dark green to black
Odour: Odourless
Melting Point: 83°
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149660
Formuła:
CrCl₃·6H₂O Temp. topnienia: 83 °C Gęstość: 1,76 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149660 Numer CAS: 10060-12-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,2222 |