Drukuj
Chlorek chromu(III) heksahydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
213365000 213360051
ACRO213365000EA 388 PLN
ACRO213365000 ACRO213360051
Chlorek chromu(III) heksahydrat 98%
Chlorek chromu(III) heksahydrat
Formuła: CrCl₃·6H₂O
Temp. topnienia: 83 °C
Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149660
Numer CAS: 10060-12-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02242
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm