Yttrium (III) nitrate hydrate ≥99.99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Yttrium trinitrate hydrate
11187.06
11187.14
11187.22
11187.59
11187.06EA
344
PLN
11187.06
11187.14
11187.22
11187.59
Yttrium (III) nitrate hydrate ≥99.99%
Yttrium (III) nitrate hydrate
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Y(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 274.92(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011469
Formuła:
N₃O₉Y·H₂O MW: 274.92 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011469 Numer CAS: 140191-40-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-802-6 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III |