Drukuj
azotan itrbu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
237957-100G 237957-25G 237957-500G
SIAL237957-100GEA 712 PLN
SIAL237957-100G SIAL237957-25G SIAL237957-500G
azotan itrbu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
azotan itrbu (III) heksahydrat
Formuła: N₃O₉Y·6H₂O
Gęstość: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149940
Numer CAS: 13494-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-802-6
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III