azotan itrbu (III) heksahydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
12898.06EA
303
PLN
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
azotan itrbu (III) heksahydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
azotan itrbu (III) heksahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 13494-98-9
Molecular Formula: Y(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 383.01 (274.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,10107
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149940
Formuła:
N₃O₉Y·6H₂O Gęstość: 2,682 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149940 Numer CAS: 13494-98-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-802-6 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,10107 |