Drukuj
azotan itrbu (III) heksahydrat 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Yttrium trinitrate hexahydrate
218260250 218261000 218265000
ACRO218260250EA 322 PLN
ACRO218260250 ACRO218261000 ACRO218265000
azotan itrbu (III) heksahydrat 99.9% (trace metals basis)
azotan itrbu (III) heksahydrat
Formuła: N₃O₉Y·6H₂O
MW: 383.01 g/mol
Temp. topnienia: 51.8
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149940
Numer CAS: 13494-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-802-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %