Drukuj
chlorek itrbu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
464317-100G 464317-25G
SIAL464317-100GEA 1740 PLN
SIAL464317-100G SIAL464317-25G
chlorek itrbu (III) heksahydrat, Sigma-Aldrich®
chlorek itrbu (III) heksahydrat
Formuła: YCl₃·6H₂O
Temp. Wrzenia: 1507 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 153 °C
Gęstość: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149941
Numer CAS: 10025-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-801-0