Chlorek skandu(III) heksahydrat 99,99 REO basis, REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11219.03
11219.06
11219.03EA
1660
PLN
11219.03
11219.06
Chlorek skandu(III) heksahydrat 99,99 REO basis, REacton®
Chlorek skandu(III) heksahydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 20662-14-0
Molecular Formula: ScCl3.6H2O
Formula Weight: 259.41 (151.32anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00149852
Formuła:
Cl₃Sc·6H₂O MW: 259.41 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149852 Numer CAS: 20662-14-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-799-1 Klasyfikacja Merck : 14,8392 |