Drukuj
siarczan cynku (II) heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
Z0635-100G Z0635-500G
SIALZ0635-100GEA 491 PLN
SIALZ0635-100G SIALZ0635-500G
siarczan cynku (II) heptahydrat, Sigma-Aldrich®
siarczan cynku (II) heptahydrat
Formuła: ZnSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149894
Numer CAS: 7446-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,10293