siarczan cynku (II) heptahydrat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
29253.236EA
225
PLN
29253.236
29253.293
29253.260
29253.460
siarczan cynku (II) heptahydrat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
siarczan cynku (II) heptahydrat
Formuła:
ZnSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 100 °C Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149894 Numer CAS: 7446-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 12,10293 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | ≥ 99.5 % |
Solution in water | Passes test |
pH (25°C; 5 %) | 4.4 - 6.0 |
Insolubility in water | ≤ 100 ppm |
Cl (Chloride) | ≤ 5 ppm |
Total N (Nitrogen) | ≤ 5 ppm |
As (Arsenic) | ≤ 0.5 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 10 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 5 ppm |
Cu (Copper) | ≤ 5 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 5 ppm |
K (Potassium) | ≤ 10 ppm |
Li (Lithium) | ≤ 10 ppm |
Mn (Manganese) | ≤ 3 ppm |
Na (Sodium) | ≤ 10 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 20 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 5 ppm |
Conforms to BDH 10299 | Passes test |