Drukuj
siarczan cynku (II) heptahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
29247.292EA 360 PLN
29247.292 29247.361
siarczan cynku (II) heptahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
siarczan cynku (II) heptahydrat
Formuła: ZnSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149894
Numer CAS: 7446-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,10293
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm