siarczan cynku (II) heptahydrat 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12915.0C
A12915.0E
A12915.36
A12915.0CEA
2400
PLN
A12915.0C
A12915.0E
A12915.36
siarczan cynku (II) heptahydrat 98
siarczan cynku (II) heptahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 7446-20-0
Molecular Formula: O4SZn.7H2O
Formula Weight: 287.54 (161.43anhy)
pH: 4.4-6
Melting Point: 100°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149894
Formuła:
ZnSO₄·7H₂O MW: 287.54 g/mol Temp. topnienia: 100 Gęstość: 1.97 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149894 Numer CAS: 7446-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,10159 |