siarczan cynku (II) heptahydrat 99.0-103.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 7446-20-0
Molecular Formula: O4SZn.7H2O
Formula Weight: 287.54 (161.43anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.97
Appearance: Colourless to white
pH: 4.4-6
Melting Point: 100°
Solubility: Soluble in water, glycerol
Merck Reference: 14,10159
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149894
Formuła:
ZnSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 100 °C Gęstość: 1,97 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149894 Numer CAS: 7446-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,10159 |