Zinc sulphate hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11138.09
11138.18
11138.09EA
561
PLN
11138.09
11138.18
Zinc sulphate hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc sulphate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 16788-42-4
Molecular Formula: O4SZn.xH2O
Formula Weight: 161.43(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100°
Merck Reference: 14,10159
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011302
Formuła:
ZnSO₄·xH₂O MW: 161.45 g/mol (anhy) Gęstość: 1.97 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149894 Numer CAS: 16788-42-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,10159 |