Drukuj
siarczan cynku (II) heptahydrat 99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
424600030 424605000 424600010 424600100
ACRO424600030EA 936 PLN
ACRO424600030 ACRO424605000 ACRO424600010 ACRO424600100
siarczan cynku (II) heptahydrat 99% ACS
siarczan cynku (II) heptahydrat
Formuła: ZnSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149894
Numer CAS: 7446-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,10293
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals and/or chunks
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 4.4 to 6.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤30 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %