Drukuj
Siarczan hydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
1.08882.5000 1.08882.9025
1.08882.5000EA 0 PLN
1.08882.5000 1.08882.9025
Siarczan hydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Siarczan hydrat
Formuła: ZnSO₄·1H₂O
MW: 179.45 g/mol
Gęstość: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149893
Numer CAS: 7446-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,10213