Siarczan hydrat (35,5% Zn)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14160.A1
14160.A7
14160.A1EA
556
PLN
14160.A1
14160.A7
Siarczan hydrat (35,5% Zn)
Siarczan hydrat
CAS No.: 7446-19-7
Molecular Formula: ZnSO4.H2O
Formula Weight: 179.45 (161.43anhy)
Physical Form: Coarse Powder
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,10159
MDL No.: MFCD00149893
Formuła:
ZnSO₄·1H₂O MW: 179.45 g/mol Gęstość: 3.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149893 Numer CAS: 7446-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,10213 |