Siarczan kadmu(II) hydrat ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.996%
CAS No.: 15244-35-6
Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x~8)
Formula Weight: 208.46(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.08
Refractive Index: 1.565
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
CdO₄S·H₂O Temp. topnienia: >40 °C (-H₂O) Gęstość: 3,08 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151655 Numer CAS: 15244-35-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-331-6 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1627 |