Siarczan kadmu(II) hydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10168.0E
A10168.22
A10168.36
A10168.0EEA
4130
PLN
A10168.0E
A10168.22
A10168.36
Siarczan kadmu(II) hydrat 98%
Siarczan kadmu(II) hydrat
Purity: 98%
CAS No.: 15244-35-6
Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x≈1)
Formula Weight: 208.46(anhy)
Refractive Index: 1.565
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1627
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00151655
Formuła:
CdO₄S·H₂O MW: 226.49 g/mol Gęstość: 3.08 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151655 Numer CAS: 15244-35-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-331-6 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 III |