Drukuj
Siarczan(VI) kadmu(II) 8/3-hydrat, crystals ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium sulphate, 8/3-hydrate, Cadmium sulphate octahydrate
403765000 403760025 403761000
ACRO403765000EA 925 PLN
ACRO403765000 ACRO403760025 ACRO403761000
Siarczan(VI) kadmu(II) 8/3-hydrat, crystals ACS
Siarczan(VI) kadmu(II) 8/3-hydrat
Formuła: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256.51 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02253000
Numer CAS: 7790-84-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-331-6
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %