Drukuj
Siarczan(VI) kadmu(II) 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
270565000 270560025
ACRO270565000EA 866 PLN
ACRO270565000 ACRO270560025
Siarczan(VI) kadmu(II) 99+% for analysis
Siarczan(VI) kadmu(II)
Formuła: CdO₄S
Temp. topnienia: 1000 °C
Gęstość: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010923
Numer CAS: 10124-36-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-331-6
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 3.5 to 6.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Alkalies+earths (Na,K,Ca) ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.004 %