Drukuj
azotan rtęci (I) dihydrat 98% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimercury dinitrate dihydrate, Mercurous nitrate dihydrate
213130500 213132500 213130010
ACRO213130500EA 609 PLN
ACRO213130500 ACRO213132500 ACRO213130010
azotan rtęci (I) dihydrat 98% do analizy
azotan rtęci (I) dihydrat
Formuła: Hg₂N₂O₆·2H₂O
MW: 561.22 g/mol
Temp. topnienia: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150812
Numer CAS: 7782-86-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-886-4
Jednostka: 1627
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05923
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %