Drukuj
Rękawice chemoodporne, Showa B0700R
Dostawca: Showa
B0700RL B0700RM B0700RS B0700RXL
112-5968EA 109 PLN
112-5968 112-5969 112-5970 112-5971
Rękawice chemoodporne, Showa B0700R
Rękawice
Te cienkie, lekkie rękawice są idealne dla branż, w których czystość jest priorytetem. Elastyczna powłoka z PVC zapewnia odporność chemiczną i dobrą przyczepność.
  • Nieprzepuszczalne do pracy w wilgotnym lub tłustym środowisku
  • Bezpyłowe, nie strzępiące
  • Całkowicie powleczony ząbkowaną krawędzią i wytłoczonym wykończeniem dla bezpiecznego uchwycenia śliskich przedmiotów
  • Nie sproszkowane, "poślizgowe" traktowanie
  • Bezszwowa wkładka zapobiega podrażnieniom
  • Zaprojektowane dla łatwego ruchu i ciągłego zużycia
  • Rozszerzona ochrona przedramienia
Typowe zastosowania to: Czyszczenie, obchodzenie się z pestycydami, laboratoria, rolnictwo, służba zdrowia i farmaceutyka.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type C (KL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X); Kat. III