azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10022-68-1
Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 308.47 (236.41anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.45
Melting Point: 59°
Boiling Point: 132°
Merck Reference: 14,1622
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149626
Formuła:
CdN₂O₆·4H₂O Temp. Wrzenia: 132 °C Temp. topnienia: 59 °C Gęstość: 2,45 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149626 Numer CAS: 10022-68-1 Numer WE (dawny EINECS): 233-710-6 Jednostka: 3087 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1622 |