Drukuj
azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium nitrate tetrahydrate
212342500 212340010
ACRO212342500EA 761 PLN
ACRO212342500 ACRO212340010
azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat 99+%
azotan (V) kadmu (II) tetrahydrat
Formuła: CdN₂O₆·4H₂O
MW: 308.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 132 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149626
Numer CAS: 10022-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-710-6
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in water)