Cadmium chloride hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 654054-66-7
Molecular Formula: CdCl2.xH2O (x≈2.5)
Formula Weight: 183.32(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Refractive Index: 1.6513
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00149627
Formuła:
CdCl₂·H₂O Temp. topnienia: 565 °C Gęstość: 3,327 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149627 Numer CAS: 654054-66-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1617 |