chlorek kadmu (II) hemipentahydrat 79.5-81.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12373.18
12373.30
12373.18EA
447
PLN
12373.18
12373.30
chlorek kadmu (II) hemipentahydrat 79.5-81.0% ACS
chlorek kadmu (II) hemipentahydrat
CAS No.: 7790-78-5
Molecular Formula: CdCl2.2.5H2O
Formula Weight: 228.36 (183.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.6513
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00799071
Formuła:
CdCl₂·2.5H₂O Temp. topnienia: 568 °C Gęstość: 2,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00799071 Numer CAS: 7790-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-296-7 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1617 |