Bromek kadmu(II) tetrahydrat, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
32958.14
32958.22
32958.14EA
395
PLN
32958.14
32958.22
Bromek kadmu(II) tetrahydrat, Reagent Grade
Bromek kadmu(II) tetrahydrat
CAS No.: 13464-92-1
Molecular Formula: CdBr2.4H2O
Formula Weight: 344.28 (272.22anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00150204
Formuła:
Br₂Cd·4H₂O MW: 344.28 g/mol Temp. topnienia: 575 Gęstość: 5.214 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150204 Numer CAS: 13464-92-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-165-1 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 III |