Drukuj
siarczan miedzi (II) pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
469130-250G 469130-50G
SIAL469130-250GEA 1640 PLN
SIAL469130-250G SIAL469130-50G
siarczan miedzi (II) pentahydrat, Sigma-Aldrich®
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Formuła: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Gęstość: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149681
Numer CAS: 7758-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Klasyfikacja Merck : 13,02682