Drukuj
siarczan miedzi (II) pentahydrat ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
23165.298EA 307 PLN
23165.298 23165.367 23165.460
siarczan miedzi (II) pentahydrat ≥98%, TECHNICAL
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Formuła: CuSO₄·5H₂O
Gęstość: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149681
Numer CAS: 7758-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Klasyfikacja Merck : 13,02682
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %