Drukuj
siarczan miedzi (II) pentahydrat, EMSURE® ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
MQ300
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
1.02790.0250EA 199 PLN
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
siarczan miedzi (II) pentahydrat, EMSURE® ACS, ISO analysis_for, Supelco®
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Formuła: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Gęstość: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149681
Numer CAS: 7758-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Klasyfikacja Merck : 13,02682
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric) 99.0-100.5%
Insoluble matter 0.005% max
Chloride (Cl) 0.0005% max
Total nitrogen (N) 0.001% max
Calcium (Ca) 0.005% max
Iron (Fe) 0.003% max
Potassium (K) 0.001% max
Sodium(Na) 0.005% max
Nickel (Ni) 0.005% max
Lead (Pb) 0.005% max
Zinc (Zn) 0.03% max
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur