Drukuj
siarczan miedzi (II) pentahydrat 98-102% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0330-2.5KGEA 1250 PLN
0330-2.5KG 0330-500G
siarczan miedzi (II) pentahydrat 98-102% ACS
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Formuła: CuSO₄·5H₂O
Gęstość: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149681
Numer CAS: 7758-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Klasyfikacja Merck : 13,02682
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Nickel ≤0.005%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002%
Potassium ≤0.01%
Purity 98% – 102%
Sodium ≤0.02%