siarczan miedzi (II) pentahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11262.0B
A11262.0G
A11262.0I
A11262.0BEA
351
PLN
A11262.0B
A11262.0G
A11262.0I
siarczan miedzi (II) pentahydrat ≥99%
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 7758-99-8
Molecular Formula: CuSO4.5H2O
Formula Weight: 249.68 (159.60anhy)
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2653
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149681
Formuła:
CuSO₄·5H₂O Gęstość: 2,270 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149681 Numer CAS: 7758-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119520566-40 Klasyfikacja Merck : 14,2653 |