siarczan miedzi (II) pentahydrat 98.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7758-99-8
Molecular Formula: CuSO4.5H2O
Formula Weight: 249.68 (159.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.270
Appearance: Blue
Odour: Odourless
pH: 4
Solubility: Soluble in water, methanol, glycerol.
Merck Reference: 14,2653
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149681
Formuła:
CuSO₄·5H₂O Gęstość: 2,270 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149681 Numer CAS: 7758-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119520566-40 Klasyfikacja Merck : 14,2653 |