Drukuj
siarczan miedzi (II) pentahydrat 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
423610030 423615000 423610100
ACRO423610030EA 1360 PLN
ACRO423610030 ACRO423615000 ACRO423610100
siarczan miedzi (II) pentahydrat 98+% ACS
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Formuła: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Temp. topnienia: 110 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149681
Numer CAS: 7758-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Klasyfikacja Merck : 13,02682
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue Crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %