Drukuj
siarczan miedzi (II) pentahydrat 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
197730010 197730050 197730250
ACRO197730010EA 266 PLN
ACRO197730010 ACRO197730050 ACRO197730250
siarczan miedzi (II) pentahydrat 98%, extra pure
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Formuła: CuSO₄·5H₂O
Gęstość: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149681
Numer CAS: 7758-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Klasyfikacja Merck : 13,02682
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤125 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm