Drukuj
Azotan miedzi(II) hemipentahydrat ≥97%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
23121.297EA 411 PLN
23121.297 23121.366
Azotan miedzi(II) hemipentahydrat ≥97%, TECHNICAL
Azotan miedzi(II) hemipentahydrat
Formuła: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
MW: 232.59 g/mol
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD02253001
Numer CAS: 19004-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-838-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %