Azotan miedzi(II) hemipentahydrat 98.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 19004-19-4
Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O
Formula Weight: 232.59 (187.55anhy)
Physical Form: Crystalline Lumps
Density: 2.32
Appearance: Blue
Odour: Odourless
Melting Point: ca 115°
Boiling Point: 170° dec.
Solubility: Soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,2643
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149671
Catalyst, nitrating agent for aromatic organosilicon compounds, nickel-plating baths, Colouring copper black, and producing a burnished effect on iron
Formuła:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Temp. Wrzenia: 170 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: ∼115 °C Gęstość: 2,32 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02253001 Numer CAS: 19004-19-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-838-5 Jednostka: 3085 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2643 |