Copper(II) fluoride dihydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cupric fluoride dihydrate, Copper(II) fluoride hydrate
13076.18
13076.30
13076.18EA
381
PLN
13076.18
13076.30
Copper(II) fluoride dihydrate
Copper(II) fluoride dihydrate
CAS No.: 13454-88-1
Molecular Formula: CuF2.2H2O
Formula Weight: 137.57 (101.54anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.934
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2638
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010977
Flux in casting gray iron
Formuła:
CuF₂·2H₂O MW: 137.57 g/mol Temp. topnienia: >130 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.934 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010977 Numer CAS: 13454-88-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-147-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |