Drukuj
Chlorek miedzi(II) dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
23093.233EA 421 PLN
23093.233 23093.290
Chlorek miedzi(II) dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Formuła: CuCl₂·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 3.0 - 3.8
Insolubility in water Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 30 ppm
Ni (Nickel) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 40 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test