Drukuj
Chlorek miedzi(II) dihydrat ≥96%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
23089.262EA 347 PLN
23089.262 23089.364
Chlorek miedzi(II) dihydrat ≥96%, TECHNICAL
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Formuła: CuCl₂·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 96 %