Drukuj
Chlorek miedzi(II) dihydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02733.0250 1.02733.1000
1.02733.0250EA 214 PLN
1.02733.0250 1.02733.1000
Chlorek miedzi(II) dihydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Formuła: CuCl₂·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1150 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C
Molar Mass 170.48 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 2.54 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material