Chlorek miedzi(II) dihydrat 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
12458.22
12458.36
12458.A3
12458.22EA
319
PLN
12458.22
12458.36
12458.A3
Chlorek miedzi(II) dihydrat 99+% ACS
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Formula Weight: 170.48 (134.45anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.510
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Formuła:
CuCl₂·2H₂O MW: 170.48 g/mol Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.510 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149674 Numer CAS: 10125-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2 Jednostka: 2802 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,2633 |