Drukuj
Chlorek miedzi(II) dihydrat 99%, powder, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
405840050 405845000 405840025
ACRO405840050EA 119 PLN
ACRO405840050 ACRO405845000 ACRO405840025
Chlorek miedzi(II) dihydrat 99%, powder, extra pure
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Formuła: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
Nitrate (NO3) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Zinc (Zn) ≤500 ppm