Drukuj
Chlorek miedzi(II) dihydrat 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
315281000 315280025 315285000
ACRO315281000EA 199 PLN
ACRO315281000 ACRO315280025 ACRO315285000
Chlorek miedzi(II) dihydrat 99+% ACS
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Formuła: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %