Drukuj
Chlorek miedzi(II) dihydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
270530010 270530025 270532500
ACRO270530010EA 925 PLN
ACRO270530010 ACRO270530025 ACRO270532500
Chlorek miedzi(II) dihydrat 99+% for analysis
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Formuła: CuCl₂·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
pH 3.0 to 3.8 (5 % in water 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤40 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.004 %