Drukuj
Chlorek miedzi(II) dihydrat 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
206345000 206340025
ACRO206345000EA 330 PLN
ACRO206345000 ACRO206340025
Chlorek miedzi(II) dihydrat 98%, pure
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Formuła: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Complexometric ≥97.5 %